Läs mer
1-Naphthylacetamide, 98%
Produktkod. 11436876
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436876 500 g 500g
11416876 25 g 25g
11426876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23986.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-86-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-86-2
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.226
MDL-nummer MFCD00004047
InChI-nyckel XFNJVKMNNVCYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneacetamide, 1-naphthylacetamide, 2-1-naphthyl acetamide, frufix, rootone, naphthaleneacetamide, amid-thin, dirigol n, amid-thin w, naam
PubChem CID 6861
ChEBI CHEBI:81810
IUPAC-namn 2-naftalen-1-ylacetamid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthylacetamide
Smältpunkt 176°C to 178°C
Kvantitet 500 g
Formel vikt 185.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.