Läs mer
1-Naftylacetinsyra, 95 %, kan fortsätta med upp till 5 % 2-isomer
Produktkod. 11488923
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488923 50 g 50g
11498923 250 g 250g
11478923 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11069.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
1-naftylättiksyra används som växttillväxtregulator och för växtvävnadsodling. Det används för vegetativ förökning av växter från stam- och bladskärning, abscissionspromotor och substrat för auxininducerare av specifika växtenzymer. Dessutom stimulerar det rotbildning i sticklingar av ved- och örtartade växter. Det används också för att förhindra att blommor och frukt faller för tidigt. Det används också för att kontrollera återväxten av trädgroddar efter trimning. Utöver detta används det i prydnadsföremål och fungerar som en ingrediens i många kommersiella växtröttande trädgårdsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-naftylättiksyra används som växttillväxtregulator och för växtvävnadsodling. Det används för vegetativ förökning av växter från stam- och bladskärning, abscissionspromotor och substrat för auxininducerare av specifika växtenzymer. Dessutom stimulerar det rotbildning i sticklingar av ved- och örtartade växter. Det används också för att förhindra att blommor och frukt faller för tidigt. Det används också för att kontrollera återväxten av trädgroddar efter trimning. Utöver detta används det i prydnadsföremål och fungerar som en ingrediens i många kommersiella växtodlingsprodukter.
Löslighet
Något löslig i vatten, etanol, aceton, kloroform och eter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-87-3
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00004046
InChI-nyckel PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
PubChem CID 6862
ChEBI CHEBI:32918
IUPAC-namn 2-naftalen-1-ylättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthylacetic acid
Smältpunkt 126 °C till 133 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1308415
Merck Index 14,6371
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten, etanol, aceton, kloroform och eter.
Formel vikt 186.21
Procent renhet 96%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 4% 2-isomer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.