Läs mer
1-Naftylacetinsyra, 95 %, kan fortsätta med upp till 5 % 2-isomer
Beskrivning
1-naftylättiksyra används som växttillväxtregulator och för växtvävnadsodling. Det används för vegetativ förökning av växter från stam- och bladskärning, abscissionspromotor och substrat för auxininducerare av specifika växtenzymer. Dessutom stimulerar det rotbildning i sticklingar av ved- och örtartade växter. Det används också för att förhindra att blommor och frukt faller för tidigt. Det används också för att kontrollera återväxten av trädgroddar efter trimning. Utöver detta används det i prydnadsföremål och fungerar som en ingrediens i många kommersiella växtröttande trädgårdsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-naftylättiksyra används som växttillväxtregulator och för växtvävnadsodling. Det används för vegetativ förökning av växter från stam- och bladskärning, abscissionspromotor och substrat för auxininducerare av specifika växtenzymer. Dessutom stimulerar det rotbildning i sticklingar av ved- och örtartade växter. Det används också för att förhindra att blommor och frukt faller för tidigt. Det används också för att kontrollera återväxten av trädgroddar efter trimning. Utöver detta används det i prydnadsföremål och fungerar som en ingrediens i många kommersiella växtodlingsprodukter.
Löslighet
Något löslig i vatten, etanol, aceton, kloroform och eter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthylacetic acid |
| Smältpunkt | 126 °C till 133 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1308415 |
| Merck Index | 14,6371 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten, etanol, aceton, kloroform och eter. |
| Formel vikt | 186.21 |
| Procent renhet | 96% |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | May contain up to 4% 2-isomer |
Säkerhet och hantering
- 1-Naphthylacetic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthaleneaceticacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.