Läs mer
1-Naphthylacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15849350
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849350 500 g 500g
15839350 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15849350 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8068620500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-87-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Specifikationer
Smältpunkt 125°C to 131°C
MDL-nummer MFCD00004046
Kvantitet 500 g
Synonym 1-Naphthylacetic acid, 1-Naphthaleneacetic acid, Planofix, 1-Naphthylacetic acid