Läs mer
1-naftylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11306966
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306966 5 g 5g
11316966 25 g 25g
11326966 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06696.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132-75-2 | C12H9N | 167.211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-75-2
Molekylformel C12H9N
Molekylvikt (g/mol) 167.211
MDL-nummer MFCD00004041
InChI-nyckel OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
IUPAC-namn 2-naftalen-1-ylacetonitril
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthylacetonitrile
Smältpunkt 33°C to 35°C
Kokpunkt 180°C to 182°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6192
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1101012
Formel vikt 167.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.