Läs mer
1-Naphthylacetonitrile 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10011300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10011300 25 g Plastic Bottle 25g
1 options
Produktkod. 10011300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 132-75-2
Molekylformel C12H9N
Molekylvikt (g/mol) 167.211
MDL-nummer MFCD00004041
InChI-nyckel OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
IUPAC-namn 2-naphthalen-1-ylacetonitrile
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Specifica
Kemiskt namn eller material 1-Naphthylacetonitrile
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33.0°C to 35.0°C
Färg Yellow to Brown
Kokpunkt 191.0°C to 194.0°C (18.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastic Bottle
Linjär formel C10H7CH2CN
Brytningsindex 1.6182 to 1.6202
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 667
Formel vikt 167.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid After Melting
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthylacetonitrile
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.