Läs mer
1-Naphthylacetyl chloride, 95%
Produktkod. p-7033292
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11395369
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50386.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5121-00-6 | C12H9ClO | 204.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5121-00-6
Molekylformel C12H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 204.65
MDL-nummer MFCD00175852
InChI-nyckel DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC-namn 2-(naftalen-1-yl)acetylklorid
LEDER ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthylacetyl chloride
Densitet 1.23
Kokpunkt 130°C (0.6 mmHg)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.621
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 204.66
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.