Läs mer
1-Naphthylacetyl Spermine Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthylacetyl Spermine Trihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H |
| Formel vikt | 478.2033 |