Läs mer
1-Naphthylamine-7-Sulfonic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10030280 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10030280 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10030280 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/0910/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 119-28-8
Smältpunkt 500°C
Färg Beige-Gray
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C10H9NO3S
MDL-nummer 4032
Kvantitet 100 g
Synonym 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
InChI-nyckel QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
IUPAC-namn 8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 223.246
PubChem CID 8386
Formel vikt 223.25g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthylamine-7-sulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.