Läs mer
1-Naphthylamine-d7, TRC
Produktkod. 30472592
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472592 5 mg
30468715 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3780175MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78832-53-8
Molekylformel C10 2H7 H2 N
Molekylvikt (g/mol) 150.23
Synonym 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-amine (9CI), 1-Napthylamine-d7, 1-Aminonaphthalene D7, 1-Aminonaphthalene-D7, 1-Aminonaphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7
IUPAC-namn 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-amine
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-AminonaphthaleneD7
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Formel vikt 150.1174