Läs mer
1-Naphthylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Aminonaphthalene |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2 |
| Formel vikt | 143.0735 |