Läs mer
1-Naphthylhydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthylhydrazine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c11-12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12H,11H2 |
| Formel vikt | 158.0844 |