missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Naphthylhydrazine, TRC

Produktkod. 30475920
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475920 10 mg
30474433 100 mg
30472667 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN36852810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2243-55-2
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.2
IUPAC-namn naphthalen-1-ylhydrazine
LEDER NNc1cccc2ccccc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Naphthylhydrazine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2/c11-12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12H,11H2
Formel vikt 158.0844
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.