Läs mer
1-Naphthylmagnesium bromide, 0.5M in MeTHF
Produktkod. 15468037
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468037 100 mL 100ml
15458037 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51159.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 703-55-9 | C10H7BrMg | 231.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 703-55-9
Molekylformel C10H7BrMg
Molekylvikt (g/mol) 231.38
MDL-nummer MFCD00015768
InChI-nyckel VCBWOINKHDKRAF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-naphthylmagnesium bromide, naphthylmagnesium bromide, naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl-magnesium bromide, 1-naphthalenylmagnesium bromide, magnesium,bromo-1-naphthalenyl, pziigumposvmsd-uhfffaoysa-m, 1-naphthylmagnesium bromide solution, bromo naphthalen-1-yl magnesium, grignard reagent
PubChem CID 11831277
IUPAC-namn magnesium;1H-naphthalen-1-ide;bromide
LEDER [Mg++].[Br-].C1=CC=C2[C-]=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthylmagnesium bromide
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 231.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.