Läs mer
1-Nitro-2-(n-oktyloxi)bensen, 98 %
Produktkod. 11483557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483557 25 g 25g
11473557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17320.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 37682-29-4 | C14H21NO3 | 251,326 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37682-29-4
Molekylformel C14H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 251.326
MDL-nummer MFCD00014693
InChI-nyckel CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenyl octyl ether, 1-nitro-2-octyloxy benzene, octyl o-nitrophenyl ether, 2-nitrophenyl n-octyl ether, 2-octyloxy nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-octyloxy, 1-2-nitrophenoxy octane, 1-nitro-2-octyloxybenzene, 2-n-octyloxy nitrobenzene, npoe
PubChem CID 169952
IUPAC-namn 1-nitro-2-oktoxibensen
LEDER CCCCCCCCOC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene
Densitet 1.04
Kokpunkt 163 °C till 165 °C (2 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 25 g
Beilstein 2529905
Formel vikt 251.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.