Läs mer
1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene, Mikromol™
Beskrivning
1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrodiphenyl sulfide |
| CAS | 4171-83-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Nitrodiphenyl sulfide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H9 N O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, 1-nitro-2-(phenylthio)-, Sulfide, o-nitrophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(phenylthio)benzene, 2-Nitrodiphenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl thioether, NSC 408025, NSC 633005, o-Nitrophenyl phenyl sulfide, 1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1Sc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-nitro-2-phenylsulfanylbenzene |
| Visa mer |