Läs mer
1-nitro-3,5-bis(trifluormetyl)bensen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11422828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422828 5 g 5g
11432828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16797.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-75-6 | C8H3F6NO2 | 259.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-75-6
Molekylformel C8H3F6NO2
Molekylvikt (g/mol) 259.11
MDL-nummer MFCD00000384
InChI-nyckel GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
PubChem CID 67603
IUPAC-namn 1-nitro-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Densitet 1.535
Kokpunkt 75°C to 76°C (11 mmHg)
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 5 g
Beilstein 1998251
Formel vikt 259.11
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.