Läs mer
1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30960257
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30960257 5 g 5g
30960256 25 g -
30960056 100 g 100g
30951279 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30960257 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD108035g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
CAS 328-75-6
Molekylformel C8H3F6NO2
MDL-nummer MFCD00000384
Kvantitet 5 g
LEDER FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 259.11
Procent renhet 98%