Läs mer
1-Nitro-4-n-propylbenzene, 96%
Produktkod. 15488869
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15488869
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07730.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10342-59-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10342-59-3
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00051839
InChI-nyckel SXQBFCVVZIYXHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitro-4-propyl-benzene, 1-nitro-4-n-propylbenzene, 4-nitro-n-propylbenzene, 4-propylnitrobenzene, benzene, 1-nitro-4-propyl, p-nitropropylbenzene, p-propylnitrobenzene, 1-nitro-4-propylbenzol
PubChem CID 82559
IUPAC-namn 1-nitro-4-propylbenzene
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitro-4-n-propylbenzene
Smältpunkt -14°C
Kokpunkt 96°C to 100°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2043939
Formel vikt 165.19
Procent renhet 96%