Läs mer
1-Nitroadamantan, TRC
Produktkod. 30133060
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133060 10 g
17919644 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49140010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7575-82-8
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Synonym 1-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decane, NSC130990, NSC235788
IUPAC-namn 1-nitroadamantan
LEDER [O-][N+](=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitroadamantane
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-11(13)10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Formel vikt 181.1103