Läs mer
1-Nitronaphthalen-2-ol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31006592
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31006592 250 mg 250mg
30989138 25 g 25g
31000051 1 g 1g
30993303 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31006592 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12637250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitronaphthalen-2-ol
CAS 550-60-7
Molekylformel C10H7NO3
MDL-nummer MFCD00021461
Kvantitet 250 mg
LEDER OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 189.17
Procent renhet 98%