Läs mer
1-Nitronaphthalene-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nitronaphthalene-d7 |
| CAS | 80789-77-1 |
| Molekylformel | C10 D7 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7, 8-nitro- (9 CI), 1-Nitronaphthalene-d7, 1-Nitronaphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7, 8-Nitronaphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7, 1-Nitronaphthalene-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterio-8-nitronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.211 |
| Formel vikt | 180.092 g/mol |
| Visa mer |