Läs mer
1-Nitronaftalen, TRC
Produktkod. 30475954
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30475954 500 mg
1 options
Produktkod. 30475954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN496855500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitronaphthalene
CAS 86-57-7
Molekylformel C10 H7 N O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Nitronaphthalene, Naphthalene','1-nitro- (8CI','9CI','ACI), 1-Nitronaphthalene (ACI), 1-Nitronaphthaline, Nitrol, Nitrol (pesticide), NSC 9584, α-Nitronaphthalene
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-nitronaftalen
Molekylvikt (g/mol) 173.17
Formel vikt 173.0477