Läs mer
1-Nitropiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nitropiperazine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O2/c8-7(9)6-3-1-5-2-4-6/h5H,1-4H2 |
| Formel vikt | 131.0695 |