Läs mer
1-nitropropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494150
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494150 100 g 100g
11414004 250 g 250g
11404160 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11975.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-03-2 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
Lösningsmedlet för 1-Nitropropan används huvudsakligen beläggningar, bläck och separationsprocesser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Lösningsmedlet för 1-Nitropropan
används huvudsakligen beläggningar, bläck och separationsprocesser.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1,4 g/L)
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-03-2
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.094
MDL-nummer MFCD00007407
InChI-nyckel JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
PubChem CID 7903
ChEBI CHEBI:76261
IUPAC-namn 1-nitropropan
LEDER CCC[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitropropane
Smältpunkt -108°C
Kokpunkt 131°C to 132°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel CH3CH2CH2NO2
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2608
Beilstein 506236
Merck Index 14,6627
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.