Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nitropropane |
| Namnnotering | 98% |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | -108°C |
| Densitet | 0.9900g/mL, 0.99 |
| Kokpunkt | 132°C |
| Flampunkt | 33°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Visa mer |