missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Nitropropane, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-174007 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10396720

Brand: Thermo Scientific Acros 128900050

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 108-03-2
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00007407
InChI-nyckel JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
PubChem CID 7903
ChEBI CHEBI:76261
IUPAC-namn 1-nitropropane
LEDER CCC[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Nitropropane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -108°C
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 132°C
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CH2CH2NO2
Brytningsindex 1.4005 to 1.4025
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 115
Fieser 01,745
Merck Index 15, 6714
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.4mL/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with many organic solvents
Viskositet 0.844 mPa.s (20°C)
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.