Läs mer
1-Nitropropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nitropropane |
| CAS | 108-03-2 |
| Molekylformel | C3 H7 N O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Propane, 1-nitro- (8CI, 9CI, ACI), 1-Nitropropane (ACI), NSC 6363 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCC[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-nitropropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.09 |
| Formel vikt | 89.0477 |