Läs mer
1-Nitropropane, TRC
Produktkod. 30472991
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30472991 25 g
1 options
Produktkod. 30472991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN51959525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitropropane
CAS 108-03-2
Molekylformel C3 H7 N O2
Kvantitet 25 g
Synonym Propane','1-nitro- (8CI','9CI','ACI), 1-Nitropropane (ACI), NSC 6363
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
LEDER CCC[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-nitropropane
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Formel vikt 89.0477