Läs mer
1-nitropyren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nitropyrene |
| CAS | 5522-43-0 |
| Molekylformel | C16 H9 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyrene, 1-nitro-, 1-Nitropyrene, 3-Nitropyrene, NSC 81340 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 1-nitropyren |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.25 |
| Formel vikt | 247.0633 |