missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Nitroso-1-(2-Hydroxyethyl)-3-(2-chloroethyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nitroso-1-(2-Hydroxyethyl)-3-(2-chloroethyl)urea |
| CAS | 96806-34-7 |
| Molekylformel | C5H10ClN3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N'-(2-Chloroethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-nitrosourea |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10ClN3O3/c6-1-2-7-5(11)9(8-12)3-4-10/h10H,1-4H2,(H,7,11) |
| LEDER | OCCN(N=O)C(=O)NCCCl |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-1-nitrosourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.6 |
| Formel vikt | 195.0411 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?