missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Nitroso-1-(2-Hydroxyethyl)-3-(2-chloroethyl)urea, TRC

Produktkod. 30479618
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479618 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5279635MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Nitroso-1-(2-Hydroxyethyl)-3-(2-chloroethyl)urea
CAS 96806-34-7
Molekylformel C5H10ClN3O3
Kvantitet 5 mg
Synonym N'-(2-Chloroethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-nitrosourea
InChI formel InChI=1S/C5H10ClN3O3/c6-1-2-7-5(11)9(8-12)3-4-10/h10H,1-4H2,(H,7,11)
LEDER OCCN(N=O)C(=O)NCCCl
IUPAC-namn 3-(2-chloroethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-1-nitrosourea
Molekylvikt (g/mol) 195.6
Formel vikt 195.0411
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.