Läs mer
1-Nitroso-2-naftol-3,6-disulfonsyra dinatriumsalt, 90+%
Produktkod. 11430987
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430987 500 g 500g
11410987 25 g 25g
11420987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23375.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377,25 g/mol
1-Nitroso-2-naftol-3,6-disulfonsyradinatriumsalt är den mest känsliga bestämningen av spårkoboltreagenser som används för bestämning av kobolt- och kaliumkänsliga reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Nitroso-2-naftol-3,6-disulfonsyradinatriumsalt är den mest känsliga bestämningen av spårkoboltreagenser som
används för bestämning av kobolt- och kaliumkänsliga reagenser.
Löslighet Något löslig i metanol och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 525-05-3
Molekylformel C10H5NNa2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 377.25
MDL-nummer MFCD00149246
InChI-nyckel DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
LEDER [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 3643930
Merck Index 14,6644
Löslighetsinformation Lätt löslig i metanol och etanol.
IUPAC-namn dinatrium;3-hydroxi-4-nitrosonaftalen-2,7-disulfonat
Formel vikt 377.26
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.