Learn More
1-nitroso-2-naftol, 98 %
Product Code. 11483324
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11483324 10 g 10g
11493324 50 g 50g
11403334 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11483324 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10622.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Add to basket
CAS: 131-91-9 | C10H7NO2 | 173,171 g/mol
1-Nitroso-2-naftol som ett komplexbildande medel för on-line förkoncentration av kobolt med FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naftol är den kelatbildande jonbytaren vid syntes av aluminiumoxidadsorbenter som är av sur, basisk och neutral natur. Det används för att avlägsna och förkoncentrera Pb(II), Cu(II), Cr(III) från avfall, samt dricksvatten. Det används också i förkoncentrationen av kobolt med användning av C(18)-mikrokolonn med flödesinjektion som är kopplad till ett flamatomabsorptionsspektrometrisystem (FI-FAAS). 1-Nitroso-2-naftol används vid framställning av 1-nitroso-2-naftol-natriumnitritreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Nitroso-2-naftol som komplexbildare för online-förkoncentration av kobolt med FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naftol är den kelatbildande jonbytaren vid syntes av aluminiumoxidadsorbenter som är av sur, basisk och neutral natur. Det används för att avlägsna och förkoncentrera Pb(II), Cu(II), Cr(III) från avfall, samt dricksvatten. Det används också i förkoncentrationen av kobolt med användning av C(18)-mikrokolonn med flödesinjektion som är kopplad till ett flamatomabsorptionsspektrometrisystem (FI-FAAS). 1-Nitroso-2-naftol används vid framställning av 1-nitroso-2-naftol-natriumnitritreagens.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131-91-9
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
MDL-nummer MFCD00003884
InChI-nyckel YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
PubChem CID 8580
IUPAC-namn 1-nitrosonaftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Nitroso-2-naphthol
Smältpunkt 104 °C till 108 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 776947
Merck Index 14,6641
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 173.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.