Läs mer
1-nitroso-2-naftol, 98 %
Beskrivning
1-Nitroso-2-naftol som ett komplexbildande medel för on-line förkoncentration av kobolt med FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naftol är den kelatbildande jonbytaren vid syntes av aluminiumoxidadsorbenter som är av sur, basisk och neutral natur. Det används för att avlägsna och förkoncentrera Pb(II), Cu(II), Cr(III) från avfall, samt dricksvatten. Det används också i förkoncentrationen av kobolt med användning av C(18)-mikrokolonn med flödesinjektion som är kopplad till ett flamatomabsorptionsspektrometrisystem (FI-FAAS). 1-Nitroso-2-naftol används vid framställning av 1-nitroso-2-naftol-natriumnitritreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Nitroso-2-naftol som komplexbildare för online-förkoncentration av kobolt med FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naftol är den kelatbildande jonbytaren vid syntes av aluminiumoxidadsorbenter som är av sur, basisk och neutral natur. Det används för att avlägsna och förkoncentrera Pb(II), Cu(II), Cr(III) från avfall, samt dricksvatten. Det används också i förkoncentrationen av kobolt med användning av C(18)-mikrokolonn med flödesinjektion som är kopplad till ett flamatomabsorptionsspektrometrisystem (FI-FAAS). 1-Nitroso-2-naftol används vid framställning av 1-nitroso-2-naftol-natriumnitritreagens.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nitroso-2-naphthol |
| Smältpunkt | 104 °C till 108 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 776947 |
| Merck Index | 14,6641 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 173.17 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- 1-Nitroso-2-naphthol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Nitroso-2-naphthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.