missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Nitroso-4-phenylpiperazine, TRC

Produktkod. 30005140
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005140 1 g
30004009 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5451101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14340-33-1
Molekylformel C10 H13 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 191.23
IUPAC-namn 1-nitroso-4-phenylpiperazine
LEDER O=NN1CCN(CC1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Nitroso-4-phenylpiperazine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-11-13-8-6-12(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Formel vikt 191.1059
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.