Läs mer
1'-Nitrosobiotin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1'-Nitrosobiotin |
| CAS | 56859-26-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H15 N3 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-((3aS,4S,6aR)-1-nitroso-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic Acid, Nitrosobiotin Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O4S/c14-8(15)4-2-1-3-7-9-6(5-18-7)13(12-17)10(16)11-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,11,16)(H,14,15)/t6-,7-,9-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1NC(=O)N2N=O |
| IUPAC-namn | 5-[(3aR,6S,6aS)-3-nitroso-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-6-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.31 |
| Visa mer |