Läs mer
1-Nitrosopyrrolidin-2-ett (200 μg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30478259
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30478259 1 mL
1 options
Produktkod. 30478259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT85151X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
CAS 54634-49-0
Molekylformel C4H6N2O2
Kvantitet 1 mL
Synonym 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
LEDER O=C1CCCN1N=O
IUPAC-namn 1-nitrosopyrrolidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Formel vikt 114.0429
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Nitrosopyrrolidin-2-one 200 μg/mL