missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Nitrosopyrrolidin-2-one, TRC

Produktkod. 30137501
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137501 500 mg
30136478 1 g
18043930 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN545953500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 54634-49-0
Molekylformel C4H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Synonym 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone;
IUPAC-namn 1-nitrosopyrrolidin-2-one
LEDER O=C1CCCN1N=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
Formel vikt 114.0429
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.