Läs mer
1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-DL-proline |
| CAS | 2571-28-0 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxylic Acid, Proline','1-nitroso- (9CI','ACI), 1-Nitrosoproline (ACI), DL-Proline','1-nitroso- (ZCI), 1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid, NSC 109546, N-Nitroso-DL-proline, 1-Nitroso-DL-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C1CCCN1N=O |
| IUPAC-namn | 1-nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.129 |
| Formel vikt | 144.053 |