Läs mer
1-Nitrosopyrrolidine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopyrrolidine-d4 |
| CAS | 57371-40-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H4 H4 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pyrrolidine-2,2,5,5-d4','1-nitroso- (9CI), 1-Nitrosopyrrolidine-2,2,5,5-d4, N-Nitrosopyrrolidine (2,2,5,5-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])N1N=O |
| IUPAC-namn | 2,2,5,5-tetradeuterio-1-nitrosopyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.14 |
| Visa mer |