Läs mer
1-Nitrosopyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopyrrolidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| Formel vikt | 100.0637 |
| Procent renhet | >95% |