Läs mer
1-NM-PP1, MedChemExpress
Beskrivning
1-NM-PP1, a cell-permeable PP1 analog, is a potent Src family kinases inhibitor with IC50s of 4.3 nM and 3.2 nM for v-Src-as1 and c-Fyn-as1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-NM-PP1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 221244-14-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H21N5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | PP1 Analog II |
| Löslighetsinformation | DMSO : 27.5 mg/mL (82.98 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |