missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Nonadecanol, Mikromol™
Beskrivning
1-Nonadecanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nonadecanol |
| CAS | 1454-84-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Nonadecanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H40 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Nonadecanol, Nonadecyl alcohol, n-1-Nonadecanol, n-Nonadecanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | nonadecan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?