Läs mer
1-Nonadecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nonadecanol |
| CAS | 1454-84-8 |
| Molekylformel | C19 H40 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Nonadecanol, Nonadecyl alcohol, n-1-Nonadecanol, n-Nonadecanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | nonadecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.52 |
| Formel vikt | 284.3079 |