Läs mer
1-Nonanethiol, TRC
Produktkod. 30480308
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30480308 500 mg -
30467868 2.5 g 2.5g
30476825 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN649765500MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1455-21-6
Molekylformel C9 H20 S
Molekylvikt (g/mol) 160.32
Synonym 1-Mercaptononane, NSC 5563, Nonanethiol, Nonyl mercaptan, Nonylthiol, n-Nonanethiol, n-Nonyl mercaptan, n-Nonylthiol
IUPAC-namn Nonane-1-Thiol
LEDER CCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nonanethiol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Formel vikt 160.1286