Learn More
1-Nonanol, 97 %
Product Code. 10498690 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10498690 100 mL Glasflaska 100ml
10744471 250 mL Glasflaska 250ml
10541554 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10498690 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 157471000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-08-8
Molekylformel C9H20O
Molekylvikt (g/mol) 144.26
MDL-nummer MFCD00002990
InChI-nyckel ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
IUPAC-namn nonan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Nonanol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -5,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8270g/mL, 0.827
Kokpunkt 213,0 °C till 215,0 °C
Flampunkt 74 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)8OH
Brytningsindex 1,4324 till 1,4344
Kvantitet 100 mL
UN-nummer 3082
Beilstein 01, 423
Merck Index 15, 6766
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C)
Formel vikt 144.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Nonanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.