Läs mer
1-Nonanol, 99%
Produktkod. 11404164
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404164 100 g 100g
11414164 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12510.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.258 g/mol
Den primära användningen av nonanol är vid tillverkning av konstgjord citronolja. 1-Nonanol används främst i konstgjord rosessens, mjukgörare, ytaktivt ämne. 1-Nonanol användes som referensmaterial vid bestämning av luftburna spornivåer. 1-Nonanol hämmade den bakteriella luciferasreaktionen (BL) på ett dosberoende sätt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den primära användningen av nonanol är vid tillverkning av konstgjord citronolja. 1-Nonanol används främst i konstgjord rosessens, mjukgörare, ytaktivt ämne. 1-Nonanol användes som referensmaterial vid bestämning av luftburna spornivåer. 1-Nonanol hämmade den bakteriella luciferasreaktionen (BL) på ett dosberoende sätt.
Löslighet Löslig i vatten
(1 g/L) vid 20 C, °eter, etanol, aceton, kloroform och mineralolja.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-08-8
Molekylformel C9H20O
Molekylvikt (g/mol) 144.258
MDL-nummer MFCD00002990
InChI-nyckel ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
IUPAC-namn nonan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nonanol
Smältpunkt -7°C
Densitet 0.827
Kokpunkt 214°C to 216°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Odör Pleasant
Linjär formel CH3(CH2)8OH
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 969213
Merck Index 14,6679
Löslighetsinformation Soluble in water (1g/L) at 20°C,ether,ethanol,acetone,chloroform,and mineral oil.
Formel vikt 144.26
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nonalol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Nonanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.