Läs mer
1-Nonanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10000300 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10000300 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10000300 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/4020/08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
Specifikationer
CAS 143-08-8
Smältpunkt -5 °C
Kokpunkt 213 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H20O
MDL-nummer 2990
Kvantitet 500 mL
Synonym 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
InChI-nyckel ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCO
IUPAC-namn nonan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 144.258
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
Formel vikt 144,26 g/mol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Nonanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.