Läs mer
1-Nonanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -7°C |
| Densitet | 0.83 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 212.1°C/1018 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00002990 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 1-Nonanol, Nonyl alcohol, 1-Nonanol |